Merck
Analiza HPLC atorwastatyny i pokrewnego związku E na podłożu Kromasil® 5-AmyCoat Chiral
Analiza HPLC atorwastatyny i pokrewnego związku E na podłożu Kromasil® 5-AmyCoat Chiral application for HPLC
Materiały
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Trifluoroacetic acid
≥99%, for protein sequencing
Ethyl alcohol, Pure
200 proof
CONDITIONS
column
Kromasil 5-AmyCoat, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (K08670348)
mobile phase
84:16 hexane: ethanol with 0.1% TFA
flow rate
1 mL/min
pressure
1117 psi (77 bar)
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
20 μL
sample
50 μg/mL atorva
Opis
Komentarz do analizy
Atorwastatyna wapniowa znana również jako inhibitory reduktazy HMG-CoA należy do klasy leków obniżających poziom lipidów, które obniżają poziom "złego" cholesterolu (lipoprotein o niskiej gęstości lub LDL) i trójglicerydów we krwi oraz podnoszą poziom "dobrego" cholesterolu (lipoprotein o wysokiej gęstości lub HDL). Enancjomer atorwastatyny (pokrewny związek E) może jakościowo i ilościowo różnić się pod względem aktywności, zachowania farmakokinetycznego lub farmakodynamiki. Aplikacja wykazuje rozdzielczość podstawową poniżej 9 minut racemicznej mieszaniny atorwastatyny wapniowej i pokrewnego związku E na 5,0 μm Kromasil 5-AmyCoat Chiral.
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB