Merck
Analiza HPLC napoju energetycznego w Ascentis® Express HILIC (detekcja UV)
Analiza HPLC napoju energetycznego w Ascentis® Express HILIC (detekcja UV) application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Caffeine
Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
Sorbic acid
99.0-101.0% anhydrous basis
Pyridoxine Hydrochloride (B6)
analytical standard
Nicotinamide (Niacinamide)
analytical standard
Riboflavin (B2)
analytical standard
SS Benzoic Acid
2000 μg/mL in dichloromethane, analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express HILlC, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53970-U)
mobile phase
[A] 100 mM ammonium acetate, pH 5.0 with acetic acid; [B] water; [C] acetonitrile; (09:01:90, A:B:C)
flow rate
0.6 mL/min
pressure
812 psi (56 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 254 nm
injection
2 μL
sample
Dilute 1:9 in acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność systemu Ascentis Express HILIC do skutecznego oddzielania popularnych dodatków do napojów stosowanych w napojach energetycznych zawierających kofeinę. Analizę przeprowadzono za pomocą detektorów UV i ELSD połączonych szeregowo, a ten chromatogram pochodzi z UV.