Merck
Analiza HPLC aflatoksyn na Ascentis® Express C18 z detekcją fluorescencyjną
Analiza HPLC aflatoksyn na Ascentis® Express C18 z detekcją fluorescencyjną application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Aflatoxin Mix
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 × 5 mL
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate
2.0 mL/min
pressure
6381 psi (440 bar)
column temp.
35 °C
detector
fluorescence, ex 360 nm, em 440 nm
injection
50 μL
sample
200 μL aflatoxin standard in acetonitrile; 0.5 μg/mL B2 and G2; 2 μg/mL B1 and G1; 800 μL delivatization solution: 70% water, 20% TFA and 10% acetic acid
heat for 9 min at 65 °C