HPLC Analysis of Diet Soda Spiked with Neotame on Ascentis® Express RP-Amide
Materiały
Standardowe
kolumna analityczna
column
Ascentis Express RP-Amide, 3 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53921-U)
mobile phase
[A] 100 mM ammonium acetate, pH 5.6 with acetic acid; [B] water; [C] acetonitrile
gradient
20% A constant; 75 to 20% B, 5 to 60% C in 1 min; held at 20% B, 60% C for 0.1 min
flow rate
3 mL/min
pressure
3336 psi (230 bar)
column temp.
40 °C
detector
UV, 214 nm
injection
1 mL/min
sample
diet soda spiked with neotame 350 μg/mL
Opis
Komentarz do analizy
Aplikacja ta demonstruje przydatność Ascentis Express RP-Amide do skutecznego oddzielania popularnych dodatków do napojów stosowanych w dietetycznej coli.