GC Analysis of Wieland-Miescher Ketone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-DP
Materiały
Standardowe
column
Astec CHIRALDEX G-DP, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78031AST)
oven
155 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 12 psi
sample
peak 1: S(+)-Wieland-Miescher Ketone
peak 2: R(-)-Wieland-Miescher Ketone
Opis
Komentarz do analizy
Odwrócenie kolejności elucji na CHIRALDEX G-BP.