Merck
Analiza GC związków zapachowych Potpourri na SLB®-IL60
Analiza GC związków zapachowych Potpourri na SLB®-IL60 suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SLB®-IL60 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
CONDITIONS
column
SLB-IL60, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (29505-U)
oven
50 °C (0 min), then 8 °C/min to 270 °C (20 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 280 °C
carrier gas
helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection
0.1 μL (100:1 split)
liner
4 mm I.D. cup injector
sample
Mixture of Potpourri Fragrance Compounds, neat