Merck
Analiza GC wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w łososiu na SPB®-608(20 m x 0,18 mm I.D., 0,18 μm) po oczyszczeniu QuEChERS przy użyciu Supel QuE Z-Sep, szybka analiza GC
Analiza GC wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w łososiu na SPB®-608(20 m x 0,18 mm I.D., 0,18 μm) po oczyszczeniu QuEChERS przy użyciu Supel™ QuE Z-Sep, szybka analiza GC suitable for GC, application for SPE
Materiały
probówka lub płytka SPE
Numer produktu
Opis
Cennik
Supel QuE
Empty Centrifuge Tube with Lid, centrifuge tube volume 50 mL, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supel QuE
Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Supel QuE
Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
CONDITIONS
sample preparation
Dispersive (QuEChERS)
sample/matrix
raw salmon spiked with PAHs at 100 ng/g
extraction process
add 25 mL acetonitrile and the contents of the Supel QuE Non-buffered tube (55294-U); shake for 5 minutes; centrifuge for 5 minutes at 3200 rpm
extraction tube
Supel QuE Non-buffered tube, magnesium sulfate/sodium chloride (55294-U)
clean-up tube
Supel QuE Z-Sep (500 mg, part no. 55299-U), magnesium sulfate (450 mg, part no. 63135) (55299-U, 63135)
clean-up process
transfer 3 mL of acetonitrile layer, Supel QuE Z-Sep (500 mg) and MgSO4 (450 mg) into an extraction tube; (shake 1 minute; centrifuge for 3 minutes at 3400 rpm; remove 1 mL supernatant for GC-MS analysis)
column
SPB-608, 20 m x 0.18 mm I.D. x 0.18 μm
oven
60 °C (1 min), 25 °C/min to 275 °C, 10 °C/min to 300 °C (13 min)
inj. temp.
265 °C
detector
MS, SIM
MSD interface
300 °C
carrier gas
helium, 1.5 mL/min, constant
injection
1 μL, splitless (1 min)
liner
4 mm I.D. FocusLiner with taper
Opis
Opis ogólny
Stenerson, K.; Ye, M.; Halpenny, M., New Analytical Tools for the Determination of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Fatty Food and Beverage Matrices Using QuEChERS Extraction/Cleanup and Gas Chromatography (GC) Analysis. Pittcon 2013. Publikacja Sigma-Aldrich/Supelco T413034.
Zastosowanie
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: acetonitryl, 25 mL
Objętość oczyszczania: 3 mL
Probówka do oczyszczania: Supel QuE Z-Sep (500 mg, nr części 55299-U, siarczan magnezu (450 mg, nr części 63135)
Komentarz do analizy
Wstępna obróbka próbki: Umieścić 5 g zmielonej próbki w probówce wirówkowej o pojemności 50 ml. Dodać 100 ng/g docelowych WWA i wzorców wewnętrznych. Pozostawić na 30 minut. Dodać 5 ml wody i homogenizować.
Aplikacja ta demonstruje zastosowanie dyspersyjnej SPE lub QuEChERS do ekstrakcji i oczyszczania surowego łososia do analizy GC-MS wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Sorbent Supel QuE Z-Sep został użyty na etapie oczyszczania i stwierdzono, że redukuje tło i zapewnia odzysk >80% dla większości badanych WWA.
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC