Analiza GC mieszaniny testowej cieczy jonowych na SLB®-IL76(30 m x 0,25 mm I.D., 0,20 μm)
Materiały
kolumna analityczna
column
SLB-IL76, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28913-U)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 26 cm/sec
injection
1.0 μL 100:1 split
sample
Ionic Liquid Test Mix #1 (N09000), each analyte at various concentrations in isooctane