Merck
Analiza GC ściśle wymywających się analitów z metody US EPA 8270 na SLB®-5ms(15 m x 0,10 mm I.D., 0,10 μm)
Analiza GC ściśle wymywających się analitów z metody US EPA 8270 na SLB®-5ms(15 m x 0,10 mm I.D., 0,10 μm) suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SLB®-5ms Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28466-U)
oven
40 °C (2 min), 22 °C/min to 240 °C, 10 °C/min to 330 °C (1 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 330 °C
carrier gas
helium, 30 cm/sec @ 200 °C, set using methane
injection
0.1 μL splitless (0.75 min)
liner
2 mm I.D., straight
sample
50 ng on-column of a 72 component semivolatile standard and 8 surrogate compounds, plus 6 internal standards (at 40 ng on-column), in methylene chloride