Merck
Analiza GC podstawowych leków na SLB®-5ms(20 m x 0,18 mm I.D., 0,36 μm) po SPME przy użyciu włókna poliakrylanowego 85 μm, szybka analiza GC
Analiza GC podstawowych leków na SLB®-5ms(20 m x 0,18 mm I.D., 0,36 μm) po SPME przy użyciu włókna poliakrylanowego 85 μm, szybka analiza GC suitable for GC, application for SPME
Materiały
Włókno SPME
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME fiber assembly polyacrylate (PA)
df 85 μm(PA, for use with manual holder, needle size 24 ga
CONDITIONS
sample/matrix
500 ug/L of each compound in 2 mL 0.05M phosphate buffer, pH=11, plus sodium chloride (NaCl) to 25% (w/v)
SPME fiber
85 μm Polyacrylate (57304)
extraction
immersion, 450 rpm stirring at room temp. for 15 min
desorption process
250 °C for 3 min
column
SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D. x 0.36 μm (28576-U)
oven
100 °C (1 min), 20 °C/min to 325 °C (5 min)
MSD interface
325 °C
carrier gas
helium, 1.5 mL/min. constant
liner
0.75 mm I.D. SPME