Merck
Analiza GC estrów metylowych kwasów bakteryjnych (BAME) na SUPELCOWAX 10
Analiza GC estrów metylowych kwasów bakteryjnych (BAME) na SUPELCOWAX 10 suitable for GC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Bacterial Acid Methyl Ester (BAME) Mix
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate), analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.32 mm I.D., 0.25 μm (24082)
oven
50°C (1 min), 5 °C/min to 225 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 25 cm/sec (set at 200 °C)
injection
1 μL 100:1 split
liner
4 mm I.D., cup style
sample
bacterial methyl ester standards in methyl caproate, 10 mg/mL (47080-U)