Merck
Analiza GC związków aromatycznych w benzynie reformułowanej Equity-1
Analiza GC związków aromatycznych w benzynie reformułowanej Equity-1 suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Equity-1 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
Equity-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28047-U)
oven
50 °C (3 min), 15 °C/min to 265 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 265 °C
carrier gas
helium, 30 cm/sec
injection
0.5 μL, 200:1 split
liner
4 mm I.D., splitless type, single taper wool packed FocusLiner design
sample
reformulated unleaded gasoline
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja ilustruje analizę próbki benzyny reformułowanej na kolumnie Equity-1. Ze względu na niepolarny charakter fazy, zakresy elucji alifatycznych i aromatycznych części tej bardzo złożonej próbki w dużym stopniu się pokrywają. Benzen nie jest rozdzielany bazowo nawet na kolumnie 60 m. Z tego powodu faza ta nie mogła być użyta samodzielnie do analizy benzenu w tej próbce.
Informacje prawne
null
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.