Merck
GC Analysis of 1-Phenylethylamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX G-PN
GC Analysis of 1-Phenylethylamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ G-PN suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® CHIRALDEX G-PN Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-PN, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (74033AST)
oven
130 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
3 mg/mL in methanol
peak 1: R(+)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
peak 2: S(-)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
Opis
Komentarz do analizy
Można odwrócić kolejność elucji, stosując pochodną N-acetylową w CHIRALDEX B-DM i B-PM, pochodną N-chloroacetylową w B-PM lub pochodną N-TFA w B-PH.