Merck
Analiza GC enancjomerów 1-fenyloetyloaminy (pochodnych N-chloroacetylu) na Astec® CHIRALDEX B-PM
Analiza GC enancjomerów 1-fenyloetyloaminy (pochodnych N-chloroacetylu) na Astec® CHIRALDEX™ B-PM suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® CHIRALDEX B-PM Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven
150 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: S(-)-1-phenylethylamine (N-chloroacetyl derivative)
peak 2: R(+)-1-phenylethylamine (N-chloroacetyl derivative)
Opis
Komentarz do analizy
Można odwrócić kolejność elucji, stosując CHIRALDEX G-PN lub pochodną N-TFA na kolumnie B-DM. Krótsza retencja i wyższa alfa obserwowana w przypadku pochodnej N-chloroacetylowej w porównaniu z pochodną N-acetylową.