GC Analysis of 1-Phenylethylamine Enantiomers (N-Acetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ B-PM
Materiały
kolumna analityczna
column
Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven
130 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: S(-)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
peak 2: R(+)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
Opis
Komentarz do analizy
Możliwość odwrócenia kolejności elucji poprzez zastosowanie pochodnej N-TFA na kolumnach CHIRALDEX G-PN lub B-DM.