Analiza GC terpenów w konopiach indyjskich na Equity-1 po SPME w przestrzeni nadpowierzchniowej przy użyciu włókna DVB/CAR/PDMS 50/30 μm
Materiały
Standardowe
C7 - C40 Saturated Alkanes Standard
certified reference material, 1000 μg/mL each component in hexaneTerpene Mix B
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mLWłókno SPME
SPME Fiber Assembly
50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hubkolumna analityczna
wyposażenie dodatkowe
Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only)
volume 10 mL, clear glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm, pkg of 100 eaMagnetic Screw Cap for Headspace Vials, 18 mm thread
PTFE/silicone septum (white PTFE/blue silicone), septum thickness 1.5 mm, pkg of 100 eaCONDITIONS
sample/matrix
0.5 g dried cannabis in 10 mL headspace vial
SPME fiber
Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), 50/30 μm (57298-U)
extraction
20 min, headspace, 40 °C
desorption process
3 min, 270 °C
sample preparation
30 min equilibration at 40 °C prior to extraction
sample preparation
fiber postbake after extraction, 3 min at 270 °C
column
Equity-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28047-U)
oven
60 °C (2 min), 5 °C/min to 275 °C (5 min)
inj. temp.
270 °C
detector
MSD
MSD interface
300 °C
carrier gas
helium, 1 mL/min constant flow
liner
0.75 mm ID, SPME
Opis
Komentarz do analizy
Terpeny zawarte są w olejkach eterycznych pozyskiwanych z roślin i często nadają roślinie i/lub olejkowi charakterystyczny aromat. Cannabis sativa (konopie indyjskie) zawiera ponad 100 różnych terpenów i terpenoidów, w tym mono, sesqui, di i tri, a także inne różne związki pochodzenia terpenoidowego. Profil terpenowy niekoniecznie wskazuje na geograficzne pochodzenie próbki konopi indyjskich, jednak może być wykorzystywany w zastosowaniach kryminalistycznych do określenia wspólnego źródła różnych próbek. Ponadto opracowano różne odmiany konopi indyjskich, które mają różne aromaty i smaki, co wynika z różnych ilości określonych terpenów. W tym zastosowaniu headspace-SPME w połączeniu z GC/MS wykorzystano do analizy niektórych terpenów obecnych w suszu konopi indyjskich. Próbka została uzyskana dzięki uprzejmości dr Hari H. Singha, dyrektora programowego w oddziale Chemistry & Physiological Systems Research w National Institute on Drug Abuse w National Institute of Health. Dokładny szczep próbki nie był znany. Rozdział chromatograficzny przeprowadzono na kapilarnej kolumnie GC Equity-1, a identyfikację przeprowadzono przy użyciu wskaźników retencji i dopasowania biblioteki widm.