US EPA Metoda 610: Analiza GC wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) na SLB®-5ms
Materiały
kolumna analityczna
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven
70 °C (0.2 min), 25 °C/min to 265 °C, 5 °C/min to 315 °C (2 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FlD, 350 °C
carrier gas
helium, 1.3 mL/min, constant
injection
2.0 μL pulsed splitless (30 psi until 0.2 min)
liner
4 mm I.D. single taper
sample
1 μg/mL PAH standard in methylene chloride
Opis
Komentarz do analizy
Metoda 610 US EPA opisuje analizę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (powszechnie określanych jako WWA lub PNA) zarówno metodą HPLC, jak i GC. Metoda wyznacza użycie wypełnionej kolumny GC, jednak kolumny kapilarne zapewnią lepszą rozdzielczość, stabilność linii bazowej i dłuższą żywotność. Ta aplikacja ilustruje rozdzielenie docelowego związku wymienionego w tej metodzie na kapilarnej kolumnie GC SLB-5ms. Zastosowano impulsowy wtrysk ciśnieniowy w celu poprawy reakcji cięższych WWA i zmniejszenia większej objętości pary wynikającej z wtrysku 2 μL.