Merck
Metoda GPA 2261: Analiza GC gazu ziemnego na kolumnie z wypełnieniem (zestaw 3 kolumn GPA)
Metoda GPA 2261: Analiza GC gazu ziemnego na kolumnie z wypełnieniem (zestaw 3 kolumn GPA) suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Packed GC Column Set
suitable for 2261 per GPA (3-column set)
CONDITIONS
column
GPA 2261 3-column set (13993-U)
oven
100 °C
carrier gas
helium, 30 mL/min
injection
0.5 mL sample loop
Opis
Komentarz do analizy
Kolumny z wypełnieniem są nadal używane w konfiguracjach wielokolumnowych i wielozaworowych do oznaczania zawartości BTU w gazie ziemnym i ciekłym gazie ziemnym, jak opisano w metodach 2261 i 2177 Stowarzyszenia Przetwórców Gazu (GPA) oraz w metodzie 2597 Amerykańskiego Towarzystwa Badań i Materiałów (ASTM). Ten chromatogram pochodzi z metody GPA 2261 i wykorzystuje trzy upakowane kolumny w konfiguracji wielozaworowej. Supelco jest światowym liderem w technologii pakowanych kolumn GC, z obszerną biblioteką faz i nośników.