Merck
Analiza GC wody w acetonie (wzorzec 0,5 mg/ml) na Watercol 1910
Analiza GC wody w acetonie (wzorzec 0,5 mg/ml) na Watercol™ 1910 suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Watercol 1910 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
CONDITIONS
column
Watercol 1910, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29711-U)
oven
35 °C (4 min), 8 °C/min to 130 °C (1 min)
inj. temp.
250 °C
detector
TCD, 200 °
carrier gas
helium, 11.40 psi constant pressure (equal to 25 cm/sec), measured with oven at 35 °C
injection
1 μL, 100:1 split
liner
4 mm I.D., split/splitless type, wool packed single taper FocusLiner design (2879925-U)
sample
0.5 mg deionized water weighed into a 1 mL volumetric flask, acetone added to the 1 mL line, vortexed, transferred to an autosampler vial
Opis
Komentarz do analizy
Seria "Watercol" kapilarnych kolumn GC z cieczą jonową charakteryzuje się zdolnością do wytwarzania ostrego kształtu piku dla wody, wystarczająco ostrego, aby woda mogła być zintegrowana i określona ilościowo. Ta aplikacja przedstawia wzorzec kalibracyjny (0,5 mg/ml wody w acetonie) na kolumnie Watercol 1910.
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Watercol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC