Merck
Analiza GC rozpuszczalników przemysłowych na SUPELCOWAX 10
Analiza GC rozpuszczalników przemysłowych na SUPELCOWAX 10 suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
CONDITIONS
column
SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (24211)
oven
35 °C (8 min), 4 °C/min to 130 °C (2 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 25 cm/sec
injection
0.5 μL, 200:1 split
liner
split, cup design
sample
59 component neat solvent mixture