Merck
Analiza GC węglowodorów w benzynie na 2719 DH
Analiza GC węglowodorów w benzynie na 2719 DH suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Petrocol® DH Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
CONDITIONS
column
Petrocol DH, 100m × 0.25 mm I.D., 0.5 μm film (24160-U)
inj. temp.
250 °C
column temp.
35 °C for 15 min, then to 200 °C at 2 °C/min, hold for 5 min
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 20 cm/sec (set at 35 °C)
injection
1 μL
sample
premium unleaded gasoline, split 100:1,
Opis
Informacje prawne
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany