Merck
Analiza GC mieszaniny cis/trans FAME na kolumnie SP®-2560 według metody AOAC Ce 1h-05
Analiza GC mieszaniny cis/trans FAME na kolumnie SP®-2560 według metody AOAC Ce 1h-05 suitable for GC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
cis/trans F.A.M.E Column Performance Mix
2.5 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SP®-2560 Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
CONDITIONS
column
SP-2560, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (24056)
oven
180 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 1 mL/min
injection
1 μL, 100:1 split
sample
cis/trans FAME Column Performance Mix (40495-U)
Opis
Komentarz do analizy
Złożone mieszaniny izomerów cis/trans FAME są trudne do rozdzielenia. Rozdzielczość podstawowa może nie być możliwa dla niektórych próbek ze względu na różnice w konstrukcji przyrządów GC i wydajności kolumn. W związku z tym metoda AOAC Ce 1h-05 zaleca monitorowanie zmian wydajności kolumny ze znaną mieszaniną FAME ściśle odpowiadającą zakresowi badanych kwasów tłuszczowych.
Współczynnik rozdzielczości dla piku 1 i piku 2 tej mieszaniny (40495-U) jest dobrym wskaźnikiem wydajności kolumny. Współczynnik rozdzielczości można obliczyć za pomocą jednego z równań rozdzielczości wymienionych w arkuszu danych. Pożądane są współczynniki rozdzielczości zbliżone do 1,5 (rozdzielczość podstawowa).
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy poprosić o kartę danych T708019.
Informacje prawne
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC