Merck
Analiza GC mieszaniny cis/trans FAME na kolumnie SP®-2560 według metody AOAC 2012.13
Analiza GC mieszaniny cis/trans FAME na kolumnie SP®-2560 według metody AOAC 2012.13 suitable for GC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
cis/trans F.A.M.E Column Performance Mix
2.5 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SP®-2560 Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
CONDITIONS
column
SP-2560, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (24056)
oven
60 °C (1 min), 15 °C/min to 165 °C (1 min), 2 °C/min to 225 °C (20 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 0.8 mL/min
injection
1 μL, 10:1 split
liner
4 mm I.D., split/splitless type, wool packed single taper FocusLiner design
sample
cis/trans FAME Column Performance Mix (40495-U)
Opis
Komentarz do analizy
Przed analizą próbek metoda AOAC 2012.13 wymaga sprawdzenia rozdzielczości systemu w celu zapewnienia wystarczającej separacji izomerów C18:1 cis/trans. Odbywa się to poprzez wstrzyknięcie mieszaniny wydajności kolumny cis/trans FAME (40495-U), jakościowej mieszaniny zawierającej mieszaninę izomerów C18:1 trans i C18:1 cis. Rozdzielczość jest obliczana między dwiema grupami izomerów FAME. Grupa 1 = C18:1Δ13t i C18:1Δ14t, podczas gdy grupa 2 = C18:1Δ9c (kwas oleinowy) i C18:1Δ10c. Wartość rozdzielczości >1,0 jest uważana za akceptowalną. Jak pokazano, wartość rozdzielczości obliczona przy użyciu kolumny SP-2560 wynosi R=1,12.
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC