Kluczowe dokumenty
Z512656
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
blue rubber, bottom O.D. 11.5 mm, fits neck I.D., 9.5 mm
Wybierz wielkość
1 PKG
1240,00 zł
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue rubber
Właściwości
fits neck I.D. 9.5 mm
opakowanie
package of 100
śr. zewn. dna
11.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)