V900925
Glycogen from oyster
≥99%, Vetec™, reagent grade, Type II
Synonim(y):
Glycogen from oyster
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
powder
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Klucz InChI
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3