Kluczowe dokumenty
V900893
Collagenase from Clostridium histolyticum
Type IV, Vetec™, reagent grade, powder, ≥160 CDU/mg solid
Synonim(y):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Clostridium histolyticum
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Formularz
powder
aktywność właściwa
≥160 CDU/mg solid
metody
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Definicja jednostki
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?