Kluczowe dokumenty
V900882
Diethyl pyrocarbonate
Vetec™, reagent grade, ≥97%
Synonim(y):
DEP, DEPC, Diethyl dicarbonate, Diethyl oxydiformate, Ethoxyformic acid anhydride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥97%
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
162,14 g/mol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?