Merck
V800432
Sigma-Aldrich
Toluene
LR, rectified, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
Beilstein:
635760
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191501
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
110-111 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
LR
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
997 °F
granice wybuchowości
7 %
dilution
(for analytical testing)
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ting Lei et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(24), 2946-2954 (2015-02-26)
Low-bandgap diketopyrrolopyrrole (DPP)-based polymers are used for the selective dispersion of semiconducting single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs). Through rational molecular design to tune the polymer-SWCNT interactions, highly selective dispersions of s-SWCNTs with diameters mainly around 1.5 nm are achieved. The influences
Tayseer Mahdi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(31), 11134-11142 (2015-06-26)
Frustrated Lewis pairs (FLPs) based on sterically encumbered anilines and the Lewis acid B(C6 F5 )3 were found to react with terminal alkynes effecting intermolecular hydroamination affording iminium alkynylborate species of the form [RPhNC(R')Me][R'CCB(C6 F5 )3 ]. In these cases
Liang Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1286, 9-15 (2013-03-19)
For the first time, a novel one-step sample preparation method that combines microwave assisted extraction and solvent bar microextraction (MAE-SBME) with analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), was developed for the fast and efficient determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Elke Persch et al.
ChemMedChem, 9(8), 1880-1891 (2014-05-03)
The causative agents of the parasitic disease human African trypanosomiasis belong to the family of trypanosomatids. These parasitic protozoa exhibit a unique thiol redox metabolism that is based on the flavoenzyme trypanothione reductase (TR). TR was identified as a potential
Yoko Yamakoshi et al.
Faraday discussions, 173, 287-296 (2014-12-04)
The photoinduced reactive oxygen species (ROS) generation from several water-soluble fullerenes was examined. Macromolecular or small molecular water-soluble fullerene complexes/derivatives were prepared and their (1)O(2) and O(2)˙(-) generation abilities were evaluated by ESR spin-trapping methods. As a result, efficient (1)O(2)