Merck
V800262
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.5%, anhydrous, Vetec
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
15101803
Identyfikator substancji w PubChem:
product name
Methanol, anhydrous, ≥99.5%
klasa czystości
anhydrous
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
tw
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methanol (carbinol or methyl alcohol or wood alcohol) is a primary aliphatic alcohol miscible in water. It′s a polar solvent used in many organic synthesis reactions. Recently, it has been used in direct methanol fuel cell (DMFC) technology and in the production of gasoline, olefins, and hydrocarbons.
Zastosowanie
Methanol can be used in the:
  • Preparation of methyl N-phenyl carbamate using urea and aniline.
  • Preparation of biodiesel from rapeseed oil using metal oxide (catalyst).
  • Silanization of multi-walled carbon nanotubes.
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of biodiesel from rapeseed oil using supercritical methanol with metal oxide catalysts
Yoo S, et al.
Bioresource Technology, 101(22), 8686-8689 (2010)
One pot synthesis of methyl N-phenyl carbamate from aniline, urea and methanol
Qin F, et al.
Catalysis Letters, 126(3-4), 419-425 (2008)
Methanol
Young J A
Journal of Chemical Education, 83(8), 1131-1131 (2006)
Functionalization of carbon nanotubes using a silane coupling agent
Ma P, et al.
Carbon, 44(15), 3232-3238 (2006)
Direct conversion technologies of methane to methanol: an overview
Zakaria Z and Kamarudin S K
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65(8), 250-261 (2016)