Kluczowe dokumenty
V800156
Diethyl ether
≥99%, contains 5 ppm BHT as stabilizer, suitable for HPLC, Vetec™
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
About This Item
Polecane produkty
product name
Diethyl ether, suitable for HPLC, contains 5 ppm BHT as stabilizer, ≥99%
gęstość pary
2.6 (vs air)
Poziom jakości
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
zawiera
5 ppm BHT as stabilizer
granice wybuchowości
36.5 %
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
tw
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup