Merck
V800003
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane
AR, ≥99.5%
Synonim(y):
Diethylene oxide, Dioxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
102551
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
100-102 °C (lit.)
klasa czystości
AR
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
356 °F
granice wybuchowości
22 %
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huijiao Wang et al.
Journal of hazardous materials, 294, 90-98 (2015-04-12)
Degradation of 1,4-dioxane by ozonation, electrolysis, and their combined electro-peroxone (E-peroxone) process was investigated. The E-peroxone process used a carbon-polytetrafluorethylene cathode to electrocatalytically convert O2 in the sparged ozone generator effluent (O2 and O3 gas mixture) to H2O2. The electro-generated
Christof Aellig et al.
ChemSusChem, 5(9), 1737-1742 (2012-07-05)
The dehydration of D-fructose to 5-hydroxymethylfurfural was studied under single-phase conditions in the low boiling solvent 1,4-dioxane at moderate temperatures in the presence of the solid acid-catalyst Amberlyst-15. The reaction was first examined and optimized under batch conditions, where it
Alkene trifluoromethylation coupled with C-C bond formation: construction of trifluoromethylated carbocycles and heterocycles.
Hiromichi Egami et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 4000-4003 (2013-02-27)
Daniel Gerrity et al.
Water research, 46(19), 6257-6272 (2012-10-16)
The performance of ozonation in wastewater depends on water quality and the ability to form hydroxyl radicals (·OH) to meet disinfection or contaminant transformation objectives. Since there are no on-line methods to assess ozone and ·OH exposure in wastewater, many
Joshua J Pacheco et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8363-8367 (2014-06-10)
Terephthalic acid (PTA), a monomer in the synthesis of polyethylene terephthalate (PET), is obtained by the oxidation of petroleum-derived p-xylene. There is significant interest in the synthesis of renewable, biomass-derived PTA. Here, routes to PTA starting from oxidized products of