Kluczowe dokumenty
I10011
2-Propanol
≥99.8%, suitable for HPLC, Vetec™
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
44 mmHg ( 25 °C)
Polecane produkty
Nazwa produktu
2-Propanol, suitable for HPLC, ≥99.8%
gęstość pary
2.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?