Merck
I10006
Dichloromethane
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonim(y):
Methylene chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
Beilstein:
1730800
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116004
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba:
≥99.7%
metody:
HPLC: suitable
bp:
39.8-40 °C (lit.)
ciśnienie pary:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
gęstość pary
2.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
≥99.7%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1223 °F
granice wybuchowości
22 %
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aria Nouri et al.
Spine, 40(14), 1092-1100 (2015-04-22)
Ambispective study. To determine whether MRI parameters improve the predictive performance of a validated clinical prediction rule used to assess functional outcomes in surgical patients with DCM. Degenerative cervical myelopathy (DCM) is the most common cause of spinal cord dysfunction
Damian M Herz et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 6), 1658-1666 (2015-04-18)
Dopaminergic signalling in the striatum contributes to reinforcement of actions and motivational enhancement of motor vigour. Parkinson's disease leads to progressive dopaminergic denervation of the striatum, impairing the function of cortico-basal ganglia networks. While levodopa therapy alleviates basal ganglia dysfunction
Molamma P Prabhakaran et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 66-73 (2015-08-08)
Advanced engineering of materials for the development of drug delivery devices provides scope for novel and versatile strategies for treatment of various diseases. 'Electrospraying' was used to prepare PLGA microparticles and further encapsulate the drug, metronidazole (Met) within the particles
Angharad M Roberts et al.
Science translational medicine, 7(270), 270ra6-270ra6 (2015-01-16)
The recent discovery of heterozygous human mutations that truncate full-length titin (TTN, an abundant structural, sensory, and signaling filament in muscle) as a common cause of end-stage dilated cardiomyopathy (DCM) promises new prospects for improving heart failure management. However, realization
Ludivine Renaud et al.
Circulation. Heart failure, 8(6), 1094-1104 (2015-09-16)
MicroRNAs (miRNAs) and histone deacetylases (HDACs) serve a significant role in the pathogenesis of a variety of cardiovascular diseases. The transcriptional regulation of miRNAs is poorly understood in cardiac hypertrophy. We investigated whether the expression of miR-133a is epigenetically regulated