Kluczowe dokumenty
Y0001001
Pantoprazole for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Pantoprazole sodium hydrate, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt sesquihydrate, Pantoprazole sodium sesquihydrate, Pantozol sesquihydrate, Protonix sesquihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pantoprazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].[Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC.COc4ccnc(CS(=O)c5nc6cc(OC(F)F)ccc6[n-]5)c4OC
InChI
1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
YNWDKZIIWCEDEE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)