Wybierz wielkość
2280,00 zł
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
grade
pharmaceutical primary standard
API family
serine
manufacturer/tradename
USP
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| API family serine | API family serine | API family - | API family - |
| mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 215-225 °C (decomposes) | mp - |
General description
Application
- Serine
- L-Alpha-Glycerylphosphorylcholine
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
comparable product
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1612506-200MG | 04061838746122 |