1379300
USP
Melphalan hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
melphalan
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H
Klucz InChI
OUUYBRCCFUEMLH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
- Melphalan
- Melphalan Tablets
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3