Kluczowe dokumenty
1287711
USP
Galaktitol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dulcitol, Dulcite, Galactitol
Wybierz wielkość
2160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2160,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
galactitol, galactose
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)