Kluczowe dokumenty
Z777308
Supelco
SRT® SEC-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, stainless steel
Wybierz wielkość
1 EACH
7390,00 zł
7390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
7390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
7390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
7690 Kolumna SEC-100 HPLC, 3 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L59
linia produktu
SRT®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Sepax 213100-4615
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
spherical silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol bonding phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Informacje prawne
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)