Z777272
Antibodix® WCX-NP (10 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
4844,00 zł
Cena katalogowa6920,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
4844,00 zł
Cena katalogowa6920,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Nazwa produktu
Antibodix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
Antibodix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 602NP10-4625
opakowanie
1 ea of
Parametry
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak cation exchange phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12.0
metoda separacji
cation exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podręcznik użytkownika Antibodix.
Informacje prawne
Zastosowanie
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCPokaż więcejActive Filters