Kluczowe dokumenty
G005944
HPLC Analysis of mAb-X22 on Antibodix® WCX-NP10, Impact of Initial Salt Concentration
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5; (B), A + 100 mM NaCl
gradient: 15 to 65% B in 60 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: MAb-X22, 1.5 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)