Kluczowe dokumenty
Z777234
Proteomix® WAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Proteomix® WAX-NP10 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 404NP10-2105
opakowanie
1 ea of
Parametry
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
Matryca
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak anion exchange phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12.0
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Kolumny Proteomix są wypełnione cząsteczkami poli(diwinylobenzenu styrenu), które są osłonięte hydrofilową warstwą polimerową zawierającą sieć słabych (WAX) lub silnych (SAX) grup anionowymiennych. Kolumny anionowymienne Proteomix służą do analizy lub oczyszczania na małą skalę ujemnie naładowanych biopolimerów, takich jak izoformy glikoprotein, pegylowane białka i oligonukleotydy.
Podręcznik użytkownika Proteomix
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)