Merck
GF72955301
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, length 100 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Synonim(y):
CU025120
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 729-553-01
Długość
100 m
średnica
0.08 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3