Merck
Z226262
Nucleosil® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Cyanopropyl HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L10
linia produktu
Nucleosil®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
zakres etykietowania
5% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
macierz
cyano
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta