Kluczowe dokumenty
Y0002211
Lysine acetylsalicylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Acetylsalicylic acid lysine salt
Wybierz wielkość
15 MG
647,00 zł
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
647,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O4 · C6H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.34
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rodzina API
lysine
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+H3]CCCCC(N)C(=O)O.[O-]C(=O)c1c(cccc1)OC(=O)C
InChI
1S/C9H8O4.C6H14N2O2/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-5H,1H3,(H,11,12);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)
Klucz InChI
JJBCTCGUOQYZHK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Acetylosalicylan lizyny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Welche Menge an Substanz ist in dem Referenzstandard vorhanden?
    1 answer
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. Each vial contains 15 mg of DL-Lysine acetylsalicylate.
      Please see the link below to visit the European Pharmacopeia website for more information and to download the product leaflet:
      https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0002211