Kluczowe dokumenty
Y0002173
Tilidine hydrochloride hemihydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
20 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO2 · HCl · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.84
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
rodzina API
tilidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.N([C@H]3[C@](CCC=C3)(c4ccccc4)C(=O)OCC)(C)C.N([C@H]1[C@](CCC=C1)(c2ccccc2)C(=O)OCC)(C)C.O
InChI
1S/2C17H23NO2.2ClH.H2O/c2*1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3;;;/h2*5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3;2*1H;1H2/t2*15-,17+;;;/m11.../s1
Klucz InChI
WHYVWQHDUOALSV-UMJMSJQKSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Półwodzian chlorowodorku tylizyny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)