Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6890,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
brinzolamide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)N(C[C@@H](c2c1[s]c(c2)[S](=O)(=O)N)N)CCCOC
InChI
1S/C10H17N3O5S3/c1-18-4-2-3-13-6-8(11)7-5-9(20(12,14)15)19-10(7)21(13,16)17/h5,8H,2-4,6,11H2,1H3,(H2,12,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
MVBJPOIMDXIBKC-QMMMGPOBSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Brinzolamide
- Zawiesina okulistyczna brynzolamidu
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| API family brinzolamide | API family brinzolamide | API family brinzolamide | API family dacarbazine |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?