Kluczowe dokumenty
PHR2025
Supelco
Desbenzyl donepezil hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
5,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-ylmethyl)indan-1-one hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
2740,00 zł
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2740,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.83
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1171819
rodzina API
donepezil
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.N1CCC(CC1)CC2Cc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2=O
InChI
1S/C17H23NO3.ClH/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2;/h9-11,13,18H,3-8H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
WOZXDQQCMZIQEG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek donepezilu desbenzylu jest metabolitem leku, chlorowodorku donepezilu. Chlorowodorek donepezilu jest lekiem poprawiającym funkcje neuropoznawcze, przepisywanym szczególnie w leczeniu demencji w chorobie Alzheimera.[1]
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Chlorowodorek donepezilu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.[2][3][4]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB4752 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
RP-HPLC method for the estimation of donepezil hydrochloride dosage form
Barot TG and Patel PK
Journal of Chemistry, 6(2), 594-600 (2009)
Donepezil for dementia due to Alzheimer's disease
Birks JS and Harvey RJ
Cochrane database of systematic reviews (Online) (2018)
Determination of donepezil hydrochloride in human plasma and pharmaceutical formulations by HPLC with fluorescence detection
Abonassif M, et al
Acta pharmaceutica, 61(4), 403-413 (2011)
A new HPLC method to determine Donepezil hydrochloride in tablets.
Pappa H, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 27(1-2), 177-182 (2002)