Kluczowe dokumenty
SU860157
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
blue polypropylene screw cap (open-top), PTFE/red rubber septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/red rubber septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE face
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1 × 1000 ea (SU860157)
dostępność
not available in USA
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
grubość septy
1.0 mm
dopasowywanie
for 9 mm short thread
Opis ogólny
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)