Kluczowe dokumenty
SU860107
Supelco
Vial Rack for SPME
Acrylic Vial Rack for SPME Vial, L × W × H 160 mm × 160 mm × 30 mm, 25 cavities, cavity diam. 24 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear acrylic
Właściwości
25 cavities
opakowanie
pkg of 1 ea
dł. × szer. × wys.
160 mm × 160 mm × 30 mm
otwór śr.
24 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)