Merck
SAAR6725000
Water
Deionized, UniLAB
Synonim(y):
Water
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
Beilstein:
2050024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191602
bp:
100 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Water de-ionised, uniLAB
linia produktu
uniLAB
opakowanie
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR6725000LL)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chemically pure
For laboratory use only
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)